Tlačiť
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
2,3,4-Trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061265
Číslo CAS: 207919-09-3