Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 122.57 EUR
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
Mw: 160.1
Teplota varu: 165 °C
Teplota tavenia: 63…68 °C
Hustota: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061197
Číslo CAS: 58551-83-0