Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 175.29 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂IO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09749662
Číslo CAS: 920981-12-0
OSN: 1993
ADR: 3,III