Tlačiť
4-Bromo-2-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Teplota varu: 65 °C/5mmHg
Hustota: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112504
Číslo CAS: 128071-98-7