Tlačiť
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 49.74 EUR
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
2,4,6-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
Mw: 147.1
Teplota varu: 57 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 33…37 °C
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007650
Číslo CAS: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
OSN: 1325
ADR: 4.1 III