Tlačiť
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Mw: 199.14
Teplota tavenia: 53…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08444027
Číslo CAS: 185629-31-6