Tlačiť
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
Mw: 193.17
Teplota tavenia: 89…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728800
Číslo CAS: 108966-71-8