Tlačiť
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 58.16 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774162
Číslo CAS: 874838-96-7
OSN: 3261
ADR: 8,III