Tlačiť
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 223.02 EUR
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 91…92 °C/11mmHg
Hustota: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192035
Číslo CAS: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8