Tlačiť
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 34.9 EUR
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota tavenia: 98…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846514
Číslo CAS: 104798-53-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III