Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 415.16 EUR
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025373
Číslo CAS: 916420-54-7