Tlačiť
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 274.38 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Vzorec: C₄H₄F₃NO
Mw: 139.08 g/mol
Teplota varu: 68…69 °C/40mmHg
Hustota: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040885
Číslo CAS: 335-08-0
OSN: 2929
ADR: 6.1+3 II