Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 348.98 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₂NO₄
Teplota tavenia: 225…227 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095253
Číslo CAS: 325786-11-6