Tlačiť
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 239.94 EUR
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Mw: 218.82
Teplota tavenia: 138…145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664309
Číslo CAS: 913835-80-0