Tlačiť
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 66.49 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99%
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Vzorec: C₄F₆O₃
Mw: 210.03
Teplota varu: 39…40 °C
Teplota tavenia: -65
Hustota: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000416
Číslo CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
OSN: 3265
ADR: 8 I