Tlačiť
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoropicolinaldehyde, 6-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 33.17 EUR
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
2-Fluoro-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095149
Číslo CAS: 208110-81-0