Tlačiť
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-5-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-5-fluoroaniline
PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 63.38 EUR
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.13
Teplota tavenia: 105…107 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864357
Číslo CAS: 210992-28-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III