Tlačiť
4-Fluorophenethyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 66.49 EUR
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
4-Fluorophenethyl bromide 97%
4-Fluorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 100…104 °C/15mmHg
Hustota: 1.4498 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844794
Číslo CAS: 332-42-3