Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TFA
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 106.15 EUR
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Kyselina trifluoroctová
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 72.4 °C
Teplota tavenia: –15.4 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754