Tlačiť
Trifluoroacetamide 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroacetamide
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 24.91 EUR
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
Mw: 113.04
Teplota varu: 162…164 °C
Teplota tavenia: 65…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008008
Číslo CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9