Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095092
Číslo CAS: 375368-83-5