Tlačiť
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 557.16 EUR
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Teplota tavenia: 63…68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08706409
Číslo CAS: 36556-52-2