Tlačiť
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 275.59 EUR
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₇BF₄O₃
Mw: 237.9400 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258747
Číslo CAS: 947533-09-7