Tlačiť
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 225.52 EUR
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO₃
Mw: 247.2200 g/mol
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115634
Číslo CAS: 221040-07-9