Tlačiť
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 99.34 EUR
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₈BFO₂S
Mw: 186.0116 g/mol
Teplota tavenia: 122…123 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027247
Číslo CAS: 957060-84-3