Tlačiť
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 43.26 EUR
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Mw: 301.29 g/mol
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797555
Číslo CAS: 205445-52-9