Tlačiť
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 133.98 EUR
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Mw: 182.20 g/mol
Teplota varu: 235 °C
Hustota: 1.101 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039343
Číslo CAS: 584-74-7