Tlačiť
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
Teplota tavenia: 205…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094414
Číslo CAS: 529512-80-9