Tlačiť
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 69.8 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Teplota varu: 207 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000407
Číslo CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
OSN: 3265
ADR: 8,II