Tlačiť
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 497.39 EUR
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Hustota: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236319
Číslo CAS: 243139-71-1
OSN: 3265
ADR: 8,II