Tlačiť
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 99.48 EUR
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117456
Číslo CAS: 24974-72-9
OSN: 3261
ADR: 8,II