Tlačiť
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 206.98 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Teplota varu: 82…85 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173852
Číslo CAS: 175277-52-8
OSN: 3265
ADR: 8,III