Tlačiť
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 81.43 EUR
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N₃
Teplota varu: 102 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114706
Číslo CAS: 127561-18-6
OSN: 1760
ADR: 8,III