Tlačiť
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Sc
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192433
Číslo CAS: 144026-79-9