Tlačiť
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 83.03 EUR
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Teplota tavenia: 191…194 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027239
Číslo CAS: 886536-37-4