Tlačiť
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 194.67 EUR
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219.95 g/mol
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027258
Číslo CAS: 957060-90-1