Tlačiť
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 76.51 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BFO₄
Mw: 266.0732 g/mol
Teplota tavenia: 289…295 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027284
Číslo CAS: 867256-77-7