Tlačiť
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115630
Číslo CAS: 28987-44-2