Tlačiť
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Teplota varu: 105…106 °C/20mmHg
Hustota: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369717
Číslo CAS: 22864-65-9