Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 208.29 EUR
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
Mw: 190.92 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09271791
Číslo CAS: 947533-39-3