Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 76.61 EUR
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C7H4F3NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07375387
Číslo CAS: 131747-62-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III