Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 115…119 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07781239
Číslo CAS: 313545-34-5