Tlačiť
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
PC7058-1G PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA 108.15 EUR
APOSPC7058-1G APOSPC7058-5G
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₃BF₇K
Mw: 269.9969 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781236
Číslo CAS: 1150655-12-1