Tlačiť
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Fluoronicotinoyl chloride
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 97.87 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Teplota tavenia: 275…278 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07781233
Číslo CAS: 65352-94-5
OSN: 3261
ADR: 8,III