Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7048-1G PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA 187.06 EUR
APOSPC7048-1G APOSPC7048-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Mw: 237.0783 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08063092
Číslo CAS: 1073371-96-6