Tlačiť
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06409950
Číslo CAS: 762287-58-1