Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7044-1G PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA 38.17 EUR
APOSPC7044-1G APOSPC7044-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Mw: 169.9460 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095355
Číslo CAS: 762287-59-2