Tlačiť
3-Fluoro-5-formylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoronicotinaldehyde
PC7041-1G PC7041-250MG PC7041-5G
APOSPC7041-1GEA 143.4 EUR
APOSPC7041-1G APOSPC7041-250MG APOSPC7041-5G
3-Fluoro-5-formylpyridine
3-Fluoro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Mw: 125.1
Teplota varu: 71…76 °C/10mmHg
Hustota: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778429
Číslo CAS: 39891-04-8