Tlačiť
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 48.54 EUR
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Mw: 139.92
Teplota tavenia: 211…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236042
Číslo CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8