Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA 45.26 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BClFO₂
Mw: 188.3900 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368241
Číslo CAS: 1072952-42-1